6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909146-25G PC909146-5G
APOSPC909146-25GEA 862 EUR
APOSPC909146-25G APOSPC909146-5G
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formule: C₁₁H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12913844
CAS nummer: 395673-46-8