3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909148-10G PC909148-1G PC909148-5G
APOSPC909148-10GEA 505 EUR
APOSPC909148-10G APOSPC909148-1G APOSPC909148-5G
3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 96%
3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₈H₅FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16875598
CAS nummer: 1262412-46-3