7-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909151-1G PC909151-5G
APOSPC909151-1GEA 220 EUR
APOSPC909151-1G APOSPC909151-5G
7-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 95%
7-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formule: C₁₁H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040448
CAS nummer: 676116-80-6