2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909152-1G PC909152-5G
APOSPC909152-1GEA 0 EUR
APOSPC909152-1G APOSPC909152-5G
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline 96%
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22571067
CAS nummer: 153505-32-9