1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909158-1G PC909158-250MG
APOSPC909158-1GEA 191 EUR
APOSPC909158-1G APOSPC909158-250MG
1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
Formule: C₉H₆F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18207073
CAS nummer: 457628-36-3