2-(4-Fluorophenyl)ethanethioamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909166-10G
PC909166-1G
PC909166-5G
APOSPC909166-10GEA
505
EUR
APOSPC909166-10G
APOSPC909166-1G
APOSPC909166-5G
2-(4-Fluorophenyl)ethanethioamide 98%
2-(4-Fluorophenyl)ethanethioamide
Formule:
C₈H₈FNS Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09814508 CAS nummer: 351-82-6 |