4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909184-1G PC909184-5G
APOSPC909184-1GEA 314 EUR
APOSPC909184-1G APOSPC909184-5G
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene
Formule: C₇H₆FNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22489274
CAS nummer: 78227-84-6