4-(2-Fluorophenyl)phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909233-1G PC909233-250MG
APOSPC909233-1GEA 541 EUR
APOSPC909233-1G APOSPC909233-250MG
4-(2-Fluorophenyl)phenol 97%
4-(2-Fluorophenyl)phenol
Formule: C₁₂H₉FO
MW: 188.198 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06802292
CAS nummer: 321-62-0