4-(3-Fluorophenyl)phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909235-1G PC909235-5G
APOSPC909235-1GEA 220 EUR
APOSPC909235-1G APOSPC909235-5G
4-(3-Fluorophenyl)phenol 97%
4-(3-Fluorophenyl)phenol
Formule: C₁₂H₉FO
MW: 188.198 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06802291
CAS nummer: 64465-61-8