4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC909355-1G PC909355-250MG
APOSPC909355-1GEA 214 EUR
APOSPC909355-1G APOSPC909355-250MG
4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one 97%
4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
Formule: C₇H₅FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18814470
CAS nummer: 256519-10-5