3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9096-1G PC9096-5G
APOSPC9096-1GEA 170 EUR
APOSPC9096-1G APOSPC9096-5G
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779030
CAS nummer: 914636-93-4