3-Fluoro-5-phenylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909608-1G PC909608-250MG
APOSPC909608-1GEA 636 EUR
APOSPC909608-1G APOSPC909608-250MG
3-Fluoro-5-phenylpyridine 97%
3-Fluoro-5-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14701970
CAS nummer: 1214374-67-0