5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909623-1G PC909623-5G
APOSPC909623-1GEA 191 EUR
APOSPC909623-1G APOSPC909623-5G
5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine
Formule: C₁₁H₉FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06802133
CAS nummer: 503536-73-0