1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909882-1G PC909882-250MG PC909882-5G
APOSPC909882-1GEA 232 EUR
APOSPC909882-1G APOSPC909882-250MG APOSPC909882-5G
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene 95%
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13689265
CAS nummer: 1233952-97-0