1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC909902-1G PC909902-250MG
APOSPC909902-1GEA 141 EUR
APOSPC909902-1G APOSPC909902-250MG
1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene 95%
1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040445
CAS nummer: 66684-64-8