1-Fluoro-4-nitronaphthalene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC909909-100MG PC909909-250MG
APOSPC909909-100MGEA 220 EUR
APOSPC909909-100MG APOSPC909909-250MG
1-Fluoro-4-nitronaphthalene 95%
1-Fluoro-4-nitronaphthalene
Formule: C₁₀H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156398
CAS nummer: 341-92-4