2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC910102-100MG PC910102-250MG
APOSPC910102-100MGEA 45.4 EUR
APOSPC910102-100MG APOSPC910102-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formule: C₆H₄BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14702313
CAS nummer: 1211515-87-5