1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910151-1G PC910151-500MG
APOSPC910151-1GEA 470 EUR
APOSPC910151-1G APOSPC910151-500MG
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O
MW: 230.999 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22199810
CAS nummer: 151276-10-7