2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC910171-100MG PC910171-250MG
APOSPC910171-100MGEA 45.4 EUR
APOSPC910171-100MG APOSPC910171-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine 97%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine
Formule: C₆H₆F₂N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18261290
CAS nummer: 1211587-46-0