6-Bromo-2,3-difluorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC910246-1G PC910246-5G
APOSPC910246-1GEA 256 EUR
APOSPC910246-1G APOSPC910246-5G
6-Bromo-2,3-difluorophenol 97%
6-Bromo-2,3-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11656842
CAS nummer: 186590-23-8