4,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910258-100MG PC910258-1G PC910258-250MG
APOSPC910258-100MGEA 184 EUR
APOSPC910258-100MG APOSPC910258-1G APOSPC910258-250MG
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol
Formule: C₇H₆F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14706859
CAS nummer: 246029-17-4