2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC910312-1G PC910312-5G
APOSPC910312-1GEA 380 EUR
APOSPC910312-1G APOSPC910312-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397426
CAS nummer: 1071156-25-6