4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC910371-1G PC910371-250MG
APOSPC910371-1GEA 484 EUR
APOSPC910371-1G APOSPC910371-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇ClF₃N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09907679
CAS nummer: 1379346-32-3