8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC910430-100MG PC910430-250MG PC910430-1G
APOSPC910430-100MGEA 281 EUR
APOSPC910430-100MG APOSPC910430-250MG APOSPC910430-1G
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine 97%
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine
Formule: C₈H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24539414
CAS nummer: 1432322-85-4