5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910578-1G PC910578-250MG
APOSPC910578-1GEA 496 EUR
APOSPC910578-1G APOSPC910578-250MG
5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₆F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827721
CAS nummer: 1204298-65-6