3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910627-1G PC910627-250MG
APOSPC910627-1GEA 211 EUR
APOSPC910627-1G APOSPC910627-250MG
3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline 95%
3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline
Formule: C₁₀H₁₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17004957
CAS nummer: 1243481-34-6