7-Fluoronaphthalen-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC910642-100MG PC910642-250MG
APOSPC910642-100MGEA 52.6 EUR
APOSPC910642-100MG APOSPC910642-250MG
7-Fluoronaphthalen-1-ol 97%
7-Fluoronaphthalen-1-ol
Formule: C₁₀H₇FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077540
CAS nummer: 3132-92-1