5-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910687-1G PC910687-250MG
APOSPC910687-1GEA 811 EUR
APOSPC910687-1G APOSPC910687-250MG
5-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
5-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₈H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11878397
CAS nummer: 1067171-66-7