6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910712-1G PC910712-250MG
APOSPC910712-1GEA 356 EUR
APOSPC910712-1G APOSPC910712-250MG
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₆H₃ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16556251
CAS nummer: 1093880-37-5