6-Fluoro-3-methylisoquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910719-1G PC910719-250MG
APOSPC910719-1GEA 680 EUR
APOSPC910719-1G APOSPC910719-250MG
6-Fluoro-3-methylisoquinoline 98%
6-Fluoro-3-methylisoquinoline
Formule: C₁₀H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22571325
CAS nummer: 1221445-02-8