2-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910720-1G PC910720-5G
APOSPC910720-1GEA 249 EUR
APOSPC910720-1G APOSPC910720-5G
2-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044343
CAS nummer: 849934-82-3