3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910721-1G PC910721-5G
APOSPC910721-1GEA 292 EUR
APOSPC910721-1G APOSPC910721-5G
3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 98%
3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine
Formule: C₆H₅ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697617
CAS nummer: 315180-14-4