8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910722-1G PC910722-250MG
APOSPC910722-1GEA 833 EUR
APOSPC910722-1G APOSPC910722-250MG
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one 98%
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one
Formule: C₁₀H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22373149
CAS nummer: 5279-86-7