2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910738-1G PC910738-5G
APOSPC910738-1GEA 220 EUR
APOSPC910738-1G APOSPC910738-5G
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile 96%
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile
Formule: C₉H₄FN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26383424
CAS nummer: 1820674-40-5