7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910741-1G PC910741-250MG
APOSPC910741-1GEA 947 EUR
APOSPC910741-1G APOSPC910741-250MG
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one
Formule: C₉H₇FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23105805
CAS nummer: 869475-52-5