Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910747-1G PC910747-5G
APOSPC910747-1GEA 271 EUR
APOSPC910747-1G APOSPC910747-5G
Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate 96%
Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate
Formule: C₁₀H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26711919
CAS nummer: 1563741-43-4