3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910748-1G PC910748-250MG
APOSPC910748-1GEA 636 EUR
APOSPC910748-1G APOSPC910748-250MG
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid
Formule: C₈H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18803197
CAS nummer: 944998-14-5