N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910761-1G PC910761-5G
APOSPC910761-1GEA 220 EUR
APOSPC910761-1G APOSPC910761-5G
N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine 96%
N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine
Formule: C₇H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20277973
CAS nummer: 1280538-35-3