Methyl 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910765-1G PC910765-250MG
APOSPC910765-1GEA 526 EUR
APOSPC910765-1G APOSPC910765-250MG
Methyl 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylate 96%
Methyl 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylate
Formule: C₈H₈FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698160
CAS nummer: 122433-52-7