3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9108-1G PC9108-50MG PC9108-250MG PC9108-500MG PC9108-5G
APOSPC9108-1GEA 250 EUR
APOSPC9108-1G APOSPC9108-50MG APOSPC9108-250MG APOSPC9108-500MG APOSPC9108-5G
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Kookpunt: 160…162 °C (15 mm Hg)
Smeltpunt: 81…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01814881
CAS nummer: 586-22-1