N-Ethyl-3-fluoroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910847-1G PC910847-250MG
APOSPC910847-1GEA 760 EUR
APOSPC910847-1G APOSPC910847-250MG
N-Ethyl-3-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-3-fluoroaniline
Formule: C₈H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11144550
CAS nummer: 2707-62-2