N-[(3-Fluorophenyl)methyl]cyclopentanamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910857-1G PC910857-5G
APOSPC910857-1GEA 220 EUR
APOSPC910857-1G APOSPC910857-5G
N-[(3-Fluorophenyl)methyl]cyclopentanamine 98%
N-[(3-Fluorophenyl)methyl]cyclopentanamine
Formule: C₁₂H₁₆FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08674991
CAS nummer: 85952-78-9