N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910858-1G PC910858-5G
APOSPC910858-1GEA 220 EUR
APOSPC910858-1G APOSPC910858-5G
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine
Formule: C₁₁H₁₆FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11139645
CAS nummer: 1019578-68-7