2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-6-trifluoromethyl-pyridine-3-carbaldehyde
PC910896-1G PC910896-5G
APOSPC910896-1GEA 81.8 EUR
APOSPC910896-1G APOSPC910896-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907845
CAS nummer: 944900-06-5