6-Fluoro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910918-1G PC910918-5G
APOSPC910918-1GEA 330 EUR
APOSPC910918-1G APOSPC910918-5G
6-Fluoro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
6-Fluoro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formule: C₉H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08446952
CAS nummer: 925005-78-3