6-Fluoro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910923-1G PC910923-250MG
APOSPC910923-1GEA 680 EUR
APOSPC910923-1G APOSPC910923-250MG
6-Fluoro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3-one 98%
6-Fluoro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3-one
Formule: C₉H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12405626
CAS nummer: 1260796-58-4