Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl (3-fluorophenyl)glycinate
PC910928-1G PC910928-5G
APOSPC910928-1GEA 54.1 EUR
APOSPC910928-1G APOSPC910928-5G
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate 98%
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11152956
CAS nummer: 2573-30-0