3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910933-1G PC910933-5G
APOSPC910933-1GEA 271 EUR
APOSPC910933-1G APOSPC910933-5G
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol
Formule: C₉H₁₀ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14529705
CAS nummer: 31736-75-1