5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910935-1G PC910935-5G
APOSPC910935-1GEA 234 EUR
APOSPC910935-1G APOSPC910935-5G
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261229
CAS nummer: 59562-68-4