1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910936-1G PC910936-5G PC910936-10G
APOSPC910936-1GEA 146 EUR
APOSPC910936-1G APOSPC910936-5G APOSPC910936-10G
1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one 98%
1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one
Formule: C₈H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00487346
CAS nummer: 370-06-9